Palladium(II) acetate zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
MQ200
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
8.18056.0001EA 2740 NOK
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
Palladium(II) acetate zS, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Formel: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Smeltepunkt: 205
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012453
CAS-nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)