2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14635.1000 8.14635.9033
8.14635.1000EA 957 NOK
8.14635.1000 8.14635.9033
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₄
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041928
CAS-nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 217 - 218 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 310 °C