2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
257420010 257420025
ACRO257420010EA 1025 NOK
ACRO257420010 ACRO257420025
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₄
Kokepunkt: 210…220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041928
CAS-nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %