4-Nitrophenyl acetate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
128750250 128751000 128750050
ACRO128750250EA 955 NOK
ACRO128750250 ACRO128751000 ACRO128750050
4-Nitrophenyl acetate 97%
4-Nitrophenyl acetate
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Smeltepunkt: 76…79 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00007326
CAS-nummer: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 79 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)