Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Potassium hexachloroosmate(IV)
197650010 197650050
ACRO197650010EA 3425 NOK
ACRO197650010 ACRO197650050
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dipotassium hexachloroosmate
Formel: Cl₆K₂Os
MW: 481,14 g/mol
Smeltepunkt: 600 °C
Tetthet: 3,42 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011371
CAS-nummer: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
FN: 3290
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)