Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 995 NOK
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Lanthanum(III) chloride hydrate
Formel: Cl₃La·H₂O
Kokepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149753
CAS-nummer: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %