Butylmetakrylat 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methacrylic acid butyl ester
216620010 216620051
ACRO216620010EA 925 NOK
ACRO216620010 ACRO216620051
Butylmetakrylat 99% stabilised
Butyl methacrylate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Kokepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –75 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 41 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009444
CAS-nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
FN: 2227
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ