Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43705.0025 8.43705.0100
8.43705.0025EA 1950 NOK
8.43705.0025 8.43705.0100
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Sodium triacetoxyborohydride
Formel: C₆H₁₀BNaO₆
Smeltepunkt: 114…118 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012211
CAS-nummer: 56553-60-7
FN: 3396
ADR: 4.3 (4.1),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 110 - 114 °C
Molar Mass 211.94 g/mol