Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
211635000 211630025 211630100
ACRO211635000EA 890 NOK
ACRO211635000 ACRO211630025 ACRO211630100
Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra pure
Sodium metaborate tetrahydrate
Formel: BNaO₂·4H₂O
MW: 137,86 g/mol
Smeltepunkt: 57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149205
CAS-nummer: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.0 %