2-Heptanon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
154000010 154001000 154002500 154000051
ACRO154000010EA 2300 NOK
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500 ACRO154000051
2-Heptanon 98%
2-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 149…150 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –35 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³
Flash punkt: 39 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009513
CAS-nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
FN: 1110
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,04683
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure