Akrylsyre 98% stabilised, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 1200 NOK
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Akrylsyre 98% stabilised, extra pure
Acrylic acid
Formel: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Kokepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 13 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004367
CAS-nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
FN: 2218
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid