Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% vandig løsning
Leverandør: MP Biomedicals
Danger
11BIAC2903 11BIAC2902
ICNA11BIAC2903EA 7200 NOK
ICNA11BIAC2903 ICNA11BIAC2902
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% vandig løsning
Acrylamide : Bisacrylamide
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00080848
FN: 3426
ADR: 6.1,III