Pronase E (from Streptomyces griseus)
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
537088-10 537088-100 537088-25 537088-5 537088-50
537088-10EA 2650 NOK
537088-10 537088-100 537088-25 537088-5 537088-50
Pronase E (from Streptomyces griseus)
Enzymer
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Enzymnavn Pronase E
Environmentally Preferable
Kilde Streptomyces griseus
Arter
MDL No. MFCD02253017
CAS-nr 9036-06-0
Lagringsforhold Freezer