trans-2-Metyl-2-butenal 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
353030050 353030250
ACRO353030050EA 535 NOK
ACRO353030050 ACRO353030250
trans-2-Metyl-2-butenal 98%
trans-2-Metyl-2-butenal
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 115…117 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,871 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
MDL nummer: MFCD00006977
CAS-nummer: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
FN: 1989
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %