trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
346680050 346680250 346681000
ACRO346680050EA 540 NOK
ACRO346680050 ACRO346680250 ACRO346681000
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kokepunkt: 127 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 108…113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00067698
CAS-nummer: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %