2-Heksanon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Methyl butyl ketone, Butyl methyl ketone
146881000 146885000 146880025
146881000.EA 1725 NOK
146881000. 146885000. 146880025.
2-Heksanon 98%
2-Heksanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 23 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009482
CAS-nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
FN: 1224
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,06060
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %