2-Oktanon 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
129420250 129425000 129420025
129420250.EA 420 NOK
129420250. 129425000. 129420025.
2-Oktanon 99+%
2-Oktanon
Formel: C₈H₁₆O
Kokepunkt: 173 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –16 °C
Tetthet: 0,819 g/cm³
Flash punkt: 55 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009540
CAS-nummer: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
FN: 1224
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,04731
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test