2-Pentanon 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Methyl Propyl Ketone
123502500 123500025 123500010 123500100
ACRO123502500EA 465 NOK
ACRO123502500 ACRO123500025 ACRO123500010 ACRO123500100
2-Pentanon 99%, ren
2-Pentanone
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 100…103 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 0,809 g/cm³
Flash punkt: 7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009400
CAS-nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
FN: 1249
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,06193
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %