2-Undekanon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 350 NOK
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undekanon 98%
2-Undekanon
Formel: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Kokepunkt: 231…232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 11…13 °C
Tetthet: 0,824 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009583
CAS-nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,06178
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %