3-Heptanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
120380010 120382500 120380025
ACRO120380010EA 3975 NOK
ACRO120380010 ACRO120382500 ACRO120380025
3-Heptanon 98%
3-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Kokepunkt: 146…149 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –39 °C
Tetthet: 0.81 g/cm³
Flash punkt: 41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009483
CAS-nummer: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
FN: 1224
ADR: 3 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure