3-Heksanon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
146900100 146900500 146902500
146900100.EA 455 NOK
146900100. 146900500. 146902500.
3-Heksanon 98%
3-Heksanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –55,4 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 35 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009402
CAS-nummer: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %