3-Pentanon 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Diethyl ketone
155815000 155810025
ACRO155815000EA 610 NOK
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanon 98%, ren
3-Pentanone
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 100…102 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 0,815 g/cm³
Flash punkt: 7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009320
CAS-nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
FN: 1156
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03148
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %