VWR®, Avfallsposer
Leverandør: VWR Collection
129-0582EA 1375 NOK
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Avfallsposer
Poser Avfallsposer
For sikker avhending av laboratorieavfall som pipettespisser, petriskåler til engangsbruk, prøverør osv. PP, 40 µm tykk, gjennomsiktig, med eller uten faresymbol (biologisk fare).
  • Varmebestandig opp til 145 °C
  • Autoklaverbar