4-Heptanon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
146550050 146555000 146550025
ACRO146550050EA 370 NOK
ACRO146550050 ACRO146555000 ACRO146550025
4-Heptanon 98%
4-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –33 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009403
CAS-nummer: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
FN: 2710
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,03379
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %