Aceton, EMPARTA® ACS analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Synonymer:
Propanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07021.4000EA
821
NOK
1.07021.4000
1.07021.2511
Aceton, EMPARTA® ACS analytisk reagens, Supelco®
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Kokepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95,4 °C Tetthet: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: <–20 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008765 CAS-nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 FN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Indeks: 13,00067 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -95.4 °C |
Molar Mass | 58.08 g/mol |
Boiling Point | 56.2 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 233 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.35868 (20 °C) |
Explosion Limit | 2.6 - 12.8 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 6 (395 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 465 °C DIN 51794 |
Water Absorption | 1000 g/kg |