Loggere for temperatur og fuktighet, 175 og 176
Leverandør: Testo
0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 4550 NOK
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Loggere for temperatur og fuktighet, 175 og 176
Dataloggere
testo 175-serien er flerverdige kompakte loggere for måling av temperatur og fuktighet. testo 176-serien måler trykk og inneholder loggere som passer til krevende bruksområder i laboratorier.
  • Data security: Password protection, anti-theft lock
  • Non volatile memory: 1 million values (testo 175) and 2 million (testo 176)
  • ComSoft Basic 5 software can be downloaded free from the supplier's website with mandatory registration
* Vennligst merk: Disse modellene er ikke egnet for kondenserende atmosfære. For kontinuerlig bruk ved høy fuktighet (>80% RH ved ≤ 30 °C i >12 t, >60% RH ved >30 °C i >12 t), vennligst ta kontakt.
Leveringsinformasjon: Leveres med et batteri med en levetid på inntil åtte år (avhengig av serie). Det finnes et stort utvalg prober tilgjengelig. Leveres uten USB-kabel og programvare.