Aceton ≥99.7%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83656.320EA 576 NOK
83656.320 83656.290
Aceton ≥99.7%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Kokepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: <–20 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
FN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Indeks: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,2 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l