1,3-Dihydroksyaceton, extra pure for cosmetic
Leverandør: Merck
Synonymer: Dihydroxyacetone
1.10150.1000 1.10150.9026
1.10150.1000EA 10130 NOK
1.10150.1000 1.10150.9026
1,3-Dihydroksyaceton, extra pure for cosmetic
1,3-Dihydroksyaceton
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Smeltepunkt: 75 °C
Tetthet: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004670
CAS-nummer: 96-26-4
EINECS: 202-494-5