1,3-Dihydroksyaceton for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Dihydroxyacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
8.20482.0100EA 617 NOK
8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
1,3-Dihydroksyaceton for syntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroksyaceton
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Smeltepunkt: 75 °C
Tetthet: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004670
CAS-nummer: 96-26-4
EINECS: 202-494-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 250 g/l (20 °C)
Melting Point 83 °C Monomer
Molar Mass 90.07 g/mol
Boiling Point 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103
Vapor Pressure  - 0.01 Pa (20 °C)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)