2,3-Heksandion for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18732.0025
8.18732.0100
8.18732.0025EA
1010
NOK
8.18732.0025
8.18732.0100
2,3-Heksandion for syntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Heksandion
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Kokepunkt: 130 Smeltepunkt: –30 °C Tetthet: 0.94 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 29 Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009398 CAS-nummer: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 FN: 1224 ADR: 3 III |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 114.15 g/mol |
Boiling Point | 130 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Explosion Limit | 1.2 - 5.9 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |