2,3-Pentandion 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pentane-2,3-dione
221470250 221471000 221475000
ACRO221470250EA 505 NOK
ACRO221470250 ACRO221471000 ACRO221475000
2,3-Pentandion 97%
2,3-Pentanedione
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 110…112 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –52 °C
Tetthet: 0,958 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009313
CAS-nummer: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
FN: 1224
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %