Acetonylaceton 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
102400050 102401000 102402500 102400010
ACRO102400050EA 290 NOK
ACRO102400050 ACRO102401000 ACRO102402500 ACRO102400010
Acetonylaceton 97%
Acetonylaceton
Formel: C₆H₁₀O₂
Kokepunkt: 185…193 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 0,973 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008792
CAS-nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Indeks: 13,00072
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
BSC Certification Passes