3,4-Heksandion 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
293270250 293272500
ACRO293270250EA 485 NOK
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Heksandion 96%
3,4-Heksandion
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 0,941 g/cm³
Flash punkt: 29 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010237
CAS-nummer: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95