3,5-Heptandion 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
411260050 411260250
ACRO411260050EA 830 NOK
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-Heptandion 99%
3,5-Heptanedione
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Kokepunkt: 172…173 °C (711 mmHg)
Tetthet: 0,945 g/cm³
Flash punkt: 57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015186
CAS-nummer: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %