Isobutylacetat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 720 NOK
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Isobutylacetat 98%
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Tetthet: 0,873 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008932
CAS-nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
FN: 1213
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05147
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %