Isoamylacetat 99+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 1050 NOK
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Isoamylacetat 99+%, ren
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kokepunkt: 142 °C (756 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 0,874 g/cm³
Flash punkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008946
CAS-nummer: 123-92-2
FN: 1104
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,05125
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g