tert-Butyl acetat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02189.0250 8.02189.1000
8.02189.0250EA 500 NOK
8.02189.0250 8.02189.1000
tert-Butyl acetat for syntese, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl acetat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 90…97 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 15 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008807
CAS-nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
FN: 1123
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,01536
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 1 °C
Refractive Index 1.387 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)