Butylacetat 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
107750010 107750025 107750250
ACRO107750010EA 790 NOK
ACRO107750010 ACRO107750025 ACRO107750250
Butylacetat 99+%, extra pure
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Kokepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 27 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009445
CAS-nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
FN: 1123
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3930 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA