Butylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
22081.292EA
0
NOK
22081.292
22081.326
22081.361
22081.463
Butylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Butylacetat
Formel:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Kokepunkt: 126 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –76 °C Tetthet: 0,875 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 25 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009445 CAS-nummer: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 FN: 1123 ADR: 3,III Merck Indeks: 13,01534 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 124 - 128 °C |
Density (20/4) | 0.874 - 0.884 |