Etylacetat ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Acetic acid ethyl ester
23879.295EA 300 NOK
23879.295 23879.557 23879.364 23879.466
Etylacetat ≥99%, TECHNICAL
Ethyl acetate
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83 °C
Tetthet: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009171
CAS-nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
FN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Indeks: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test