Etylacetat ≥99.7%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83660.320EA
1375
NOK
83660.320
83660.290
83660.400
Etylacetat ≥99.7%, PESTINORM® for analyse av pesticidrester
Ethyl acetate
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Kokepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –83 °C Tetthet: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: –4 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009171 CAS-nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 FN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Indeks: 13,03792 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,7% |
Evaporation residue | Max. 0,0005 % |
Water | Max. 0,03 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |