Heksyl acetat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Acetic acid hexyl ester
148500010 148500250 148500025
ACRO148500010EA 1025 NOK
ACRO148500010 ACRO148500250 ACRO148500025
Heksyl acetat 99%
Heksyl acetat
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokepunkt: 168…170 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Tetthet: 0,871 g/cm³
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009524
CAS-nummer: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
FN: 3272
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.869 to 0.873
Acid value ≤1 mg KOH/g