Heksyl acetat, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Acetic acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
25539-1ML
25539-1MLEA 335 NOK
25539-1ML
Heksyl acetat, Supelco®
Heksyl acetat
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009524
CAS-nummer: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4ed5fb4b755d7cb4a0d27a71a487d82538b0f0&vid=30c930746386cbc5cb629f40e175f92aad474ba8&prid=web&clid=SAPDAM