Butansyre 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
108110010 108110025 108111000 108110100
ACRO108110010EA 755 NOK
ACRO108110010 ACRO108110025 ACRO108111000 ACRO108110100
Butansyre 99+%
Butansyre
Formel: C₄H₈O₂
Kokepunkt: 162…165 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 7…5 °C
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
FN: 2820
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,01593
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≤0.2 % Isobutyric acid
Color scale ≤15 APHA