Butansyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500 8.00457.9050
8.00457.0100EA 328 NOK
8.00457.0100 8.00457.1000 8.00457.2500 8.00457.9050
Butansyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butansyre
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Kokepunkt: 163.5
Smeltepunkt: –3 °C
Tetthet: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 67
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
FN: 2820
ADR: 8 III
Merck Indeks: 13,01593
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -8 - -5 °C
Molar Mass 88.1 g/mol
Boiling Point 162 - 165 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.56 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.3991 (20 °C)
Explosion Limit 2 - 12.3 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Hill Formula C4H8O2
Chemical Formula CH3CH2CH2COOH