Kaprinsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Decylic acid, Decanoic acid
167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 675 NOK
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Kaprinsyre 99%
Kaprinsyre
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Kokepunkt: 268…270 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004441
CAS-nummer: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Indeks: 13,01764
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %