Kaprinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Decylic acid, Decanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
8.02169.0100EA 387 NOK
8.02169.0100 8.02169.1000 8.02169.9010
Kaprinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Kaprinsyre
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Kokepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 29…32 °C
Tetthet: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 147 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004441
CAS-nummer: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Indeks: 13,01764
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.15 g/l (20 °C)
Melting Point 29 - 32 °C
Molar Mass 172.26 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (79 °C)
Flash Point 147 °C
Refractive Index 1.428 (40 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)