Behen syre 85%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Docosanoic acid
334810010 334812500
ACRO334810010EA 2550 NOK
ACRO334810010 ACRO334812500
Behen syre 85%, Technical Grade
Behen syre
Formel: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Kokepunkt: 306 °C (60 mmHg)
Smeltepunkt: 80…82 °C
Tetthet: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002807
CAS-nummer: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Indeks: 13,01024
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥80 %