heptadekan syre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Heptadecanoic acid, Heptadecylic acid
329740050 329740250 329740010
ACRO329740050EA 1125 NOK
ACRO329740050 ACRO329740250 ACRO329740010
heptadekan syre 98%
heptadekan syre
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Kokepunkt: 364 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 59…61 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002751
CAS-nummer: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Indeks: 13,05775
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %