Palmitinsyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 850 NOK
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
Palmitinsyre 98%
Palmitinsyre
Formel: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Kokepunkt: 351,5 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 59…63 °C
Tetthet: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002747
CAS-nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Indeks: 13,07064
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g